Få mere at vide
Eppendorf Flask Clamp for Incubator Shaker CS220, HTD Compatible
Shop alle Eppendorf produkter
Holder:
1 l kolber
100/125 ml kolber
2 l kolber
2,8 l kolber
200/250 ml kolber
3/5 l kolber
500 ml kolber
Beskrivelse
- For Erlenmeyer flasks (standard, narrow/wide neck), Corning™, Thomson™, or Nalgene™
- Fernbach
- 180°C resistant
- Autoclavable
- Stainless steel
- Includes M4x7 screws
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 100/125 ml kolber |
| Produkttype | Lab Shaker Clamp |
| Materiale | Stainless Steel |
| Til brug med (udstyr) | CellXpert CS220 CO2 Incubator Shaker |
| Inkluderer | M4x7 screws |
| Mængde | 1 Ea. |