Få mere at vide
Fisherbrand™ Feltprøveflasker med bred mund
Bulk –pakket til bekvem væskeprøvetagning, transport og opbevaring
1110.00 DKK - 2280.00 DKK
Tekniske data
Farve | Gennemskinnelig |
---|---|
Materiale | HDPE |
Mund | Brede |
Produkttype | Bred mund feltprøveflaske |
Lukningsmateriale | Polypropylen |
Indeholder: Polypropylene screw caps
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Halsfinish | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Halsfinish | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11917974
![]() |
Fisherbrand™
300141-0004 |
125 mL | 38mm |
2280.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11947964
![]() |
Fisherbrand™
300141-0008 |
250 mL | 43 mm |
1470.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11907964
![]() |
Fisherbrand™
300141-0016 |
500 mL | 53 mm |
1210.00 DKK
Pakke med 125 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11987924
![]() |
Fisherbrand™
300141-0032 |
1000 mL | 53mm |
1110.00 DKK
Pakke med 50 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Bulk –pakket til bekvem væskeprøvetagning, transport og opbevaring
- Fremragende kemisk resistens
- Stiv og gennemskinnelig
Tekniske data
Gennemskinnelig | |
Brede | |
Polypropylen |
HDPE | |
Bred mund feltprøveflaske | |
Skruelåg |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Feltprøveflasker med bred mund