Tekniske data
| Volumen | 4,2 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4,2 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | HDPE |
| Halsfinish | 38mm |
| Certificeringer/compliance | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Produkttype | Bred mund feltprøveflaske |
| Vis mere |