Få mere at vide
Fisherbrand™ Feltprøveflasker med bred mund
Artikelnummer. 11907964 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
38mm
43 mm
53 mm
53mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 50
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Halsfinish Pakningsstørrelse
11907964 500 mL 53 mm Pakke med 125
11917974 125 mL 38mm Pakke med 500
11947964 250 mL 43 mm -
11987924 1000 mL 53mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11907964
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Polypropylen skruelåg
Bulk –pakket til bekvem væskeprøvetagning, transport og opbevaring
  • Fremragende kemisk resistens
  • Stiv og gennemskinnelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 17 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Materiale HDPE
Halsfinish 53 mm
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 17 oz.
Certificeringer/compliance CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Produkttype Bred mund feltprøveflaske