Tekniske data
| Volumen | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | HDPE |
| Halsfinish | 43 mm |
| Mund | Brede |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 43 mm |
| Lukketype | Skruelåg |
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Vis mere |