Tekniske data
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | HDPE |
| Halsfinish | 53mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 53 mm |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |