Få mere at vide
Fisherbrand™ Easy-squeeze vaskeflasker, 6/Cs.
GREENER_CHOICE
Nem at fylde og klar til brug
255.00 DKK - 483.00 DKK
Tekniske data
Volumen 17 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 17 oz.
Diameter (engelsk) 2,99 tommer.
Materiale LDPE
Se flere specifikationer
Produkter 13
Artikelnummer Brand Farve Kemisk etiket Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Farve Kemisk etiket Pris Antal & tilgængelighed  
11755243
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
302402-0515
Diverse Assorterede opløsningsmidler
403.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11765243
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Fisherbrand™
302402-0520
Diverse Assorteret rengøring
406.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Læg i indkøbskurv
11765233
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
302402-0503
Blå Deioniseret vand
273.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11725243
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Fisherbrand™
302402-0509
Blå Sæbe
255.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Læg i indkøbskurv
11745243
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
302402-0511
Blå Vand
273.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11775233
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
302402-0504
Blå Destilleret vand
296.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til  23.00 DKK
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11705243
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
302402-0507
Grøn Metanol
273.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11715243
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Fisherbrand™
302402-0508
Neutral Saltvand
273.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Læg i indkøbskurv
11735243
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
302402-0510
Neutral Universel
268.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Læg i indkøbskurv
11755233
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
302402-0502
Neutral Natriumhypochlorit (blegemiddel)
273.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Læg i indkøbskurv
11785233
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
302402-0505
Neutral Ethanol
258.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11745233
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
302402-0501
Rød Acetone
273.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11795233
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
302402-0506
Gul Isopropanol
483.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Nem at fylde og klar til brug
  • Bred mund
  • Gennemsigtig og sputterfri
  • Med letlæselige farvekodede silketrykte etiketter
  • Spidserne kan skæres ned for at øge flowet
  • Når de ikke er i brug, aflaster flasker det indre tryk uden at dryppe
Etiketoplysninger omfatter:
  • Kemisk navn
  • National Fire Protection Association (NFPA ) koder og symboler
  • Chemical Abstracts Service (CAS) nummer
  • Farekoder
  • Information om laboratoriebeskyttelsesudstyr
  • Målorganinformation
  • Anbefalet påfyldningsniveau
  • LDPE genbrugskode
  • Flaskevolumen kapacitet“ Kun til dispensering, anbefales ikke til opbevaring” erklæring
Anbefales ikke til brug over 60 °C (140 °F).
Ordreinfo
Fås i etuier af seks, alle med samme etiket; i en opløsningsmiddelpakke med seks flasker (en hver mærket acetone, deioniseret vand, ethanol, isopropanol, methanol og universal); eller seks flasker rengøringspakke (en hver mærket acetone, blegemiddel, deioniseret vand, saltvand, sæbe og universalflasker).
Tekniske data
Tekniske data
17 oz., 500 ml
17 oz.
LDPE
Må ikke autoklaveres
Brede
173 mm
6,81 tommer.
76 mm
500 mL
2,99 tommer.
Ja
Nej
Cylindrisk
Vaskeflaske
38-415 mm
Nej
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Easy-squeeze vaskeflasker, 6/Cs.