Få mere at vide
Fisherbrand™ Easy-squeeze vaskeflasker, 6/Cs.
Artikelnummer. 11755243 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Kemisk etiket:
Acetone
Assorterede opløsningsmidler
Assorteret rengøring
Deioniseret vand
Destilleret vand
Ethanol
Isopropanol
Metanol
Natriumhypochlorit (blegemiddel)
Saltvand
Sæbe
Universel
Vand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Kemisk etiket Pakningsstørrelse
11755243 Diverse Assorterede opløsningsmidler Pakke med 6
11765243 Diverse Assorteret rengøring Pakke med 6
11765233 Blå Deioniseret vand Pakke med 6
11725243 Blå Sæbe Pakke med 6
11745243 Blå Vand Pakke med 6
11775233 Blå Destilleret vand Pakke med 6
11705243 Grøn Metanol Pakke med 6
11715243 Neutral Saltvand Pakke med 6
11735243 Neutral Universel Pakke med 6
11755233 Neutral Natriumhypochlorit (blegemiddel) Pakke med 6
11785233 Neutral Ethanol Pakke med 6
11745233 Rød Acetone Pakke med 6
11795233 Gul Isopropanol Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11755243
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Kom med farvede polypropylen-lukninger med PTFE-membran (undtagen 02-897-2, som har en HDPE-lukning).
Nem at fylde og klar til brug
  • Bred mund
  • Gennemsigtig og sputterfri
  • Med letlæselige farvekodede silketrykte etiketter
  • Spidserne kan skæres ned for at øge flowet
  • Når de ikke er i brug, aflaster flasker det indre tryk uden at dryppe
Etiketoplysninger omfatter:
  • Kemisk navn
  • National Fire Protection Association (NFPA ) koder og symboler
  • Chemical Abstracts Service (CAS) nummer
  • Farekoder
  • Information om laboratoriebeskyttelsesudstyr
  • Målorganinformation
  • Anbefalet påfyldningsniveau
  • LDPE genbrugskode
  • Flaskevolumen kapacitet“ Kun til dispensering, anbefales ikke til opbevaring” erklæring
Anbefales ikke til brug over 60 °C (140 °F).
Ordreinfo
Fås i etuier af seks, alle med samme etiket; i en opløsningsmiddelpakke med seks flasker (en hver mærket acetone, deioniseret vand, ethanol, isopropanol, methanol og universal); eller seks flasker rengøringspakke (en hver mærket acetone, blegemiddel, deioniseret vand, saltvand, sæbe og universalflasker).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 17 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Diverse
Diameter (engelsk) 2,99 tommer.
Materiale LDPE
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 173 mm
Højde (engelsk) 6,81 tommer.
Kemisk etiket Assorterede opløsningsmidler
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-415 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Lukketype Polypropylen lukning
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 17 oz.
Form Cylindrisk
Certificeringer/compliance ISO 13485:2003
Produkttype Vaskeflaske