Få mere at vide
Fisherbrand™ Easy-squeeze vaskeflasker, 6/Cs.
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11705243 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Kemisk etiket:
Acetone
Assorterede opløsningsmidler
Assorteret rengøring
Deioniseret vand
Destilleret vand
Ethanol
Isopropanol
Metanol
Natriumhypochlorit (blegemiddel)
Saltvand
Sæbe
Universel
Vand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11705243
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Kom med farvede polypropylen-lukninger med PTFE-membran (undtagen 02-897-2, som har en HDPE-lukning).
Nem at fylde og klar til brug
  • Bred mund
  • Gennemsigtig og sputterfri
  • Med letlæselige farvekodede silketrykte etiketter
  • Spidserne kan skæres ned for at øge flowet
  • Når de ikke er i brug, aflaster flasker det indre tryk uden at dryppe
Etiketoplysninger omfatter:
  • Kemisk navn
  • National Fire Protection Association (NFPA ) koder og symboler
  • Chemical Abstracts Service (CAS) nummer
  • Farekoder
  • Information om laboratoriebeskyttelsesudstyr
  • Målorganinformation
  • Anbefalet påfyldningsniveau
  • LDPE genbrugskode
  • Flaskevolumen kapacitet“ Kun til dispensering, anbefales ikke til opbevaring” erklæring
Anbefales ikke til brug over 60 °C (140 °F).
Ordreinfo
Fås i etuier af seks, alle med samme etiket; i en opløsningsmiddelpakke med seks flasker (en hver mærket acetone, deioniseret vand, ethanol, isopropanol, methanol og universal); eller seks flasker rengøringspakke (en hver mærket acetone, blegemiddel, deioniseret vand, saltvand, sæbe og universalflasker).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 17 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 17 oz.
Farve Grøn
Diameter (engelsk) 2,99 tommer.
Inkluderer Farvekodede silketrykte etiketter, PTFE-membran
Materiale LDPE
Lukningsfarve Grøn
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Cylindrisk
Højde (metrisk) 173 mm
Produkttype Vaskeflaske
Højde (engelsk) 6,81 tommer.
Kemisk etiket Metanol
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-415 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Lukketype Polypropylen lukning
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres