Indeholder
Kom med farvede polypropylen-lukninger med PTFE-membran (undtagen 02-897-2, som har en HDPE-lukning).
Nem at fylde og klar til brug
- Bred mund
- Gennemsigtig og sputterfri
- Med letlæselige farvekodede silketrykte etiketter
- Spidserne kan skæres ned for at øge flowet
- Når de ikke er i brug, aflaster flasker det indre tryk uden at dryppe
Etiketoplysninger omfatter:
- Kemisk navn
- National Fire Protection Association (NFPA ) koder og symboler
- Chemical Abstracts Service (CAS) nummer
- Farekoder
- Information om laboratoriebeskyttelsesudstyr
- Målorganinformation
- Anbefalet påfyldningsniveau
- LDPE genbrugskode
- Flaskevolumen kapacitet“ Kun til dispensering, anbefales ikke til opbevaring” erklæring
Anbefales ikke til brug over 60 °C (140 °F).
Ordreinfo
Fås i etuier af seks, alle med samme etiket; i en opløsningsmiddelpakke med seks flasker (en hver mærket acetone, deioniseret vand, ethanol, isopropanol, methanol og universal); eller seks flasker rengøringspakke (en hver mærket acetone, blegemiddel, deioniseret vand, saltvand, sæbe og universalflasker).
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 17 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Blå |
| Diameter (engelsk) | 2,99 tommer. |
| Inkluderer | PTFE membran |
| Materiale | LDPE |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Vis mere |