Få mere at vide
Fisherbrand™ Easy-squeeze vaskeflasker, 6/Cs.
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11755233 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Kemisk etiket:
Acetone
Assorterede opløsningsmidler
Assorteret rengøring
Deioniseret vand
Destilleret vand
Ethanol
Isopropanol
Metanol
Natriumhypochlorit (blegemiddel)
Saltvand
Sæbe
Universel
Vand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11755233
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Kom med farvede polypropylen-lukninger med PTFE-membran (undtagen 02-897-2, som har en HDPE-lukning).
Nem at fylde og klar til brug
  • Bred mund
  • Gennemsigtig og sputterfri
  • Med letlæselige farvekodede silketrykte etiketter
  • Spidserne kan skæres ned for at øge flowet
  • Når de ikke er i brug, aflaster flasker det indre tryk uden at dryppe
Etiketoplysninger omfatter:
  • Kemisk navn
  • National Fire Protection Association (NFPA ) koder og symboler
  • Chemical Abstracts Service (CAS) nummer
  • Farekoder
  • Information om laboratoriebeskyttelsesudstyr
  • Målorganinformation
  • Anbefalet påfyldningsniveau
  • LDPE genbrugskode
  • Flaskevolumen kapacitet“ Kun til dispensering, anbefales ikke til opbevaring” erklæring
Anbefales ikke til brug over 60 °C (140 °F).
Ordreinfo
Fås i etuier af seks, alle med samme etiket; i en opløsningsmiddelpakke med seks flasker (en hver mærket acetone, deioniseret vand, ethanol, isopropanol, methanol og universal); eller seks flasker rengøringspakke (en hver mærket acetone, blegemiddel, deioniseret vand, saltvand, sæbe og universalflasker).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 17 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 17 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 2,99 tommer.
Inkluderer Farvekodede silketrykte etiketter, PTFE-membran
Materiale LDPE
Lukningsfarve Neutral
Certificeringer/compliance ISO 13485:2003
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Cylindrisk
Højde (metrisk) 173 mm
Produkttype Vaskeflaske
Højde (engelsk) 6,81 tommer.
Kemisk etiket Natriumhypochlorit (blegemiddel)
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 38-415 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Lukketype HDPE lukning
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres