Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Dobbelt termometer med min/max og tid/dato
Indeholder: AAA-batteri, klapstander, Velcro™ og magnetstrimler, slagfast, kemikaliebestandigt ABS-plastikhus, sonder
Beskrivelse
Viser temperaturerne for to separate sonder i Celsius og Farenheit og dato/klokkeslæt, hvor minimum/maksimum temperaturer forekommer. Fisher Scientific™ Traceable™ Dobbelt termometer gør det muligt at sætte en sonde i fryseren og en anden i køleskabet (eller mål to områder af et køleskab).
- Hørbar og visuel alarmfunktion giver advarsel, når temperaturen overstiger to sætpunkter
- Alarm programmerbar i 1° stigninger
- 3 fod langt (0,9 m) mikrokabel tillader køleskabsdøre at lukke på det
- Rækkevidde: -50° til +70 °C (-58° til +158 °F)
- Opløsning: 0,1°
- Nøjagtighed:± 1 °C
- Størrelse: 3,5 x 1,75 x 1 tommer. (8,9 x 4,4 x 2,5 cm)
- Vægt: 3,67 oz. (104 g)
Ordreinfo
Fås med to specielle flaskeprober eller to vandtætte prober. Flaskesonde forseglet 1 x 2,5 tommer miniatureflaske med giftfri glycol. Vandtæt sonde måler 0,25 dia. x 1,25 tommer.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Kølelager, kemikalier, lægemidler | |
2.5 cm | |
42 tommer. | |
106.68 cm | |
Waterproof Probe | |
3,6 oz. | |
1,75 tommer. | |
3,5 tommer | |
70 °C | |
-50 °C | |
-50 °C til +70 °C | |
±1°C | |
4.4 cm |
3,5 x 1,75 x 1 tommer. (8,9 x 4,4 x 2,5 cm) | |
1 tomme | |
AAA-batteri, klapstander, Velcro™ og magnetstrimler, slagfast, kemikalieresistent ABS plastikkasse, vandtætte prober | |
89 mm | |
ABS-plast | |
0,1°C | |
100 g | |
Digitalt termometer | |
158 °F | |
-58 °F | |
-58 °F til +158 °F | |
Ja | |
Digital LCD |