Få mere at vide
Fisherbrand™ Jumbo Køle/Frysetermometer
Artikelnummer. 11795843 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +70 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
11795843 -50 °C til +70 °C
1 options
Artikelnummer. 11795843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 DKK
    503.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 171.99 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Traceable™ Certifikat, flip-open stander til laboratoriebænk, slot til vægmontering, et AAA alkalisk batteri og Velcro™ og magnetiske strimler til at fastgøre til enhver overflade
Digitale termometre er perfekte til overvågning af frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe.
  • Let overskueligt, jumbo 1,5 tommer. (3,8 cm) cifre kan læses fra 30 fod. (9,1 m)
  • Sensor og 10 fod. (3m) kabel fungerer nøjagtigt, selv når begge er under vand
  • Høj slagkraftig, kemikaliebestandig ABS plastikkasse
  • Fås med forseglet sonde eller nøgen sensor
Registrer maksimum/minimum aflæsninger
  • Tredobbelt display viser samtidig maksimum, minimum og aktuelle sondetemperaturer plus rumtemperatur
  • Min./maks. overvåger høje/lave målinger natten over, i weekenden eller i et hvilket som helst tidsrum— en væsentlig fordel i forhold til glastermometre, der kun kan læses i øjeblikket
  • Rækkevidden er -58° til +158 °F og -50° til +70 °C med en opløsning på 0° og nøjagtighed af± 1 °C
Overlegent design for sikker drift
  • Alarmfunktionen giver advarsel, når temperaturen stiger over eller falder under et sætpunkt
  • Alarmen kan programmeres i 1° stigninger
  • 10 fod mikrokabel tillader køleskabsdøre at lukke på det
  • Solid-state sonder eliminerer kviksølvforurening i køleskabe
  • Forseglet sonde er anbragt i en miniatureflaske fyldt med ikke-toksisk glykol; løsningen er GRAS (generelt anerkendt som sikker) af FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminerer bekymringer om tilfældig kontakt med mad eller drikkevand
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001, DNV, ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioner (L x B x H) 0,87 x 3,8 x 4,38 tommer. (2,2 x 9,9 x 11,2 cm)
Til brug med (applikation) Overvågning af frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe, Registrerer min/maks.
Højde (engelsk) 4,38 tommer.
Højde (metrisk) 11.2 cm
Inkluderer Sporbart certifikat, flip open stand til laboratoriebænk, slot til vægmontering, et AAA Alkaline batteri og Velcro™ og magnetiske strimler til at fastgøre til enhver overflade med nøgen sensor
Længde (engelsk) Kabel 120 tommer.
Længde (engelsk) sonde 1,5 tommer
Længde (metrisk) 22 mm
Længde (metrisk) kabel 304.8 cm
Længde (metrisk) sonde 3.8 cm
Materiale ABS-plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 4 oz.
Vægt (metrisk) 113 g
Bredde (engelsk) 3,8 tommer
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 0,87 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 9.9 cm