Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale termometre med korte sensorer
Artikelnummer. 11709765 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-5 °C til +50 °C
-50 °C til +70 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +158 °F
23°til 122°år
N/A
Skala:
Celsius
Celsius, Fahrenheit
Længde (metrisk):
57 mm
70 mm
102 mm
108 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Temperaturområde (engelsk) Skala Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11709765 -50 °C til +70 °C N/A Celsius 102 mm Hver
11789755 -50 °C til +70 °C -58 °F til +158 °F Celsius, Fahrenheit 102 mm Hver
11759755 -5 °C til +50 °C 23°til 122°år Celsius, Fahrenheit 108 mm Hver
11735843 -50 °C til +70 °C -58 °F til +158 °F Celsius, Fahrenheit 57 mm Hver
11799735 -50 °C til +70 °C -58 °F til +158 °F Celsius, Fahrenheit 70 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11709765
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale termometre er ideelle til overvågning af væsker, luft/gas eller halvfaste stoffer.
Vælg mellem modeller med en række funktioner, herunder MAX/MIN-funktion til at registrere maksimum- og minimumstemperaturen i et bestemt tidsrum; visuelle og hørbare alarmer og flere visninger af registrerede temperaturer.
  • Vælg den korrekte temperatur til brug i vandbade, køleskabe, inkubatorer og tanke
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance DNV, ISO 17025, A2LA
Diameter (engelsk) sonde 0,2 tommer
Dimensioner (L x B x H) 4 x 4 x 0,62 tommer. (10,2 x 10,1 x 1,5 cm)
Til brug med (applikation) Måling af temperaturer på opløsninger i vandbade, køleskabe, inkubatorer og tanke
Højde (engelsk) 0,62 tommer.
Højde (metrisk) 1.5 cm
Inkluderer Selvklæbende vægbeslag og klapbensstativ
Længde (engelsk) Kabel 3 ft.
Længde (engelsk) sonde 0,68 tommer.
Længde (metrisk) 102 mm
Længde (metrisk) kabel 91.44 cm
Længde (metrisk) sonde 1.7 cm
Materiale ABS-plast
Opløsning 0,1°
Vægt (engelsk) 0,25 oz.
Vægt (metrisk) 7 g
Bredde (engelsk) 4 tommer
Længde (engelsk) 4 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) N/A
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 10.1 cm
Skala Celsius