Få mere at vide
Fisherbrand™ Jumbo Køle-/frysetermometer med forseglet flaskesonde
Artikelnummer. 11705863 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +70 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
11705863 -50 °C til +70 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11705863
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Digitale termometre er perfekte til overvågning af frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe. Jumbo Køle-/Frysetermometer overvåger nøjagtigt temperaturen med den medfølgende temperaturbufret sensor.
Flasken isolerer den forseglede sensor mod hurtige temperaturændringer, når køleskabsdøren åbnes. Termometer opfylder alle CDC termometer og vaccine termometer krav.
  • Let overskueligt, jumbo 1,5 tommer. (3,8 cm) cifre kan læses fra 30 fod. (9,1 m)
  • Sensor og 10 fod. (3 m) kabel fungerer nøjagtigt, selv når begge er under vand
  • Høj slagkraftig, kemikaliebestandig ABS plastikkasse
  • Fås med forseglet sonde eller nøgen sensor
Registrer maksimum/minimum aflæsninger
  • Tredobbelt display viser samtidig maksimum, minimum og aktuelle sondetemperaturer plus rumtemperatur
  • Min./maks. overvåger høje/lave målinger natten over, i weekenden eller i et hvilket som helst tidsrum— en væsentlig fordel i forhold til glastermometre, der kun kan læses i øjeblikket
  • Rækkevidden er -58° til +158 °F og -50° til +70 °C med en opløsning på 0° og nøjagtighed af± 1 °C
Overlegent design for sikker drift
  • Alarmfunktionen giver advarsel, når temperaturen stiger over eller falder under et sætpunkt
  • Alarmen kan programmeres i 1° stigninger
  • 10 fod mikrokabel tillader køleskabsdøre at lukke på det
  • Solid-state sonder eliminerer kviksølvforurening i køleskabe
  • Forseglet sonde er anbragt i en miniatureflaske fyldt med ikke-toksisk glykol; løsningen er GRAS (generelt anerkendt som sikker) af FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminerer bekymringer om tilfældig kontakt med mad eller drikkevand
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001, DNV, ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioner (L x B x H) 0,87 x 3,8 x 4,38 tommer. (2,2 x 9,9 x 11,2 cm)
Til brug med (applikation) Overvågning af frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe, Registrerer min/maks.
Højde (engelsk) 4,38 tommer.
Højde (metrisk) 11.2 cm
Inkluderer Sporbart certifikat, Flip Open Stand til Laboratoriebænk, Slot til Vægmontering, Et AAA Alkaline-batteri og Velcro™ og magnetstrimler til at fastgøre til enhver overflade med forseglet flaskesonde
Længde (engelsk) Kabel 120 tommer.
Længde (engelsk) sonde 2,5 tommer
Længde (metrisk) 22 mm
Længde (metrisk) kabel 304.8 cm
Længde (metrisk) sonde 6.3 cm
Materiale ABS-plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 4 oz.
Vægt (metrisk) 113 g
Bredde (engelsk) 3,8 tommer
Produkttype Køle/fryse termometer
Længde (engelsk) 0,87 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Batteritype AAA alkalisk
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 9.9 cm