Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Dobbelt termometer med min/max og tid/dato
Artikelnummer. p-3742864 Shop alle Fisherbrand produkter
Sondetype:
Flaskesonde
Vandtæt sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11789745
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
AAA-batteri, klapstander, Velcro™ og magnetstrimler, slagfast, kemikaliebestandigt ABS-plastikhus, sonder
Viser dato/klokkeslæt, når minimum/maksimum temperaturer forekommer
Viser temperaturerne for to separate sonder i Celsius og Farenheit og dato/klokkeslæt, hvor minimum/maksimum temperaturer forekommer. Fisher Scientific™ Traceable™ Dobbelt termometer gør det muligt at sætte en sonde i fryseren og en anden i køleskabet (eller mål to områder af et køleskab).
  • Hørbar og visuel alarmfunktion giver advarsel, når temperaturen overstiger to sætpunkter
  • Alarm programmerbar i 1° stigninger
  • 3 fod langt (0,9 m) mikrokabel tillader køleskabsdøre at lukke på det
  • Rækkevidde: -50° til +70 °C (-58° til +158 °F)
  • Opløsning: 0,1°
  • Nøjagtighed:± 1 °C
  • Størrelse: 3,5 x 1,75 x 1 tommer. (8,9 x 4,4 x 2,5 cm)
  • Vægt: 3,67 oz. (104 g)
Ordreinfo
Fås med to specielle flaskeprober eller to vandtætte prober. Flaskesonde forseglet 1 x 2,5 tommer miniatureflaske med giftfri glycol. Vandtæt sonde måler 0,25 dia. x 1,25 tommer.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioner (L x B x H) 3,5 x 1,75 x 1 tommer. (8,9 x 4,4 x 2,5 cm)
Til brug med (applikation) Kølelager, kemikalier, lægemidler
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm
Inkluderer AAA-batteri, klapstander, Velcro™ og magnetstrimler, slagfast, kemikaliebestandigt ABS-plastikhus, flaskesonder
Længde (engelsk) Kabel 42 tommer.
Længde (metrisk) 89 mm
Længde (metrisk) kabel 106.68 cm
Materiale ABS-plast
Sondetype Flaskesonde
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 3,6 oz.
Vægt (metrisk) 100 g
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 4.4 cm