Få mere at vide
Memmert™ Excellent Series Water Baths
Protect laboratory and samples, even at high temperatures. Memmert™ Excellent Series Water Baths offer multiple temperature protection through corrosion-resistant stainless steel and precise electronics.
5175.00 DKK - 12840.00 DKK
Tekniske data
Controller type Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
Certificeringer/compliance CE, VDE, GS
Vise Digital LED
Til brug med (applikation) For mining, food and beverage, temperature control
Materiale Stainless Steel
Se flere specifikationer
Produkter 7
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
10024092
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Memmert™
WNE10
10 L w/out Circulation pump
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10778873
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Memmert™
WNE7
7 L w/out Circulation pump
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10633913
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Memmert™
WNE14
14 L w/out Circulation pump
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10195892
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Memmert™
WNE22
22 L w/out Circulation pump
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10544463
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Memmert™
WNE29
29 L w/out Circulation pump
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10105282
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Memmert™
WNE45
45 L w/out Circulation pump
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10424622
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Memmert™
WPE45
45 L w/Circulation pump
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fuzzy supported PID microprocessor controller
  • Digital display
  • 2 x PT100 sensors
  • Calibration facility on controller
  • Audio and visual alarm
  • Over-temperature protection
  • Shaking device option
Tekniske data
Tekniske data
Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
Digital LED
Stainless Steel
±0.1°C
50/60 Hz
CE, VDE, GS
For mining, food and beverage, temperature control
95°C
230 V
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Memmert™ Excellent Series Water Baths