Få mere at vide
Memmert™ Excellent Series Water Baths
Artikelnummer. 10195892 Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Inkluderer:
w/Circulation pump
w/out Circulation pump
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10195892
Brand: Memmert™ WNE22
Protect laboratory and samples, even at high temperatures. Memmert™ Excellent Series Water Baths offer multiple temperature protection through corrosion-resistant stainless steel and precise electronics.
  • Fuzzy supported PID microprocessor controller
  • Digital display
  • 2 x PT100 sensors
  • Calibration facility on controller
  • Audio and visual alarm
  • Over-temperature protection
  • Shaking device option
Tekniske data
Controller type Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
Kapacitet (metrisk) 22 L
Certificeringer/compliance CE, VDE, GS
Vise Digital LED
Til brug med (applikation) For mining, food and beverage, temperature control
Inkluderer w/out Circulation pump
Materiale Stainless Steel
Model- WNE 22
Temperatur (metrisk) Maksimum 95°C
Temperaturopløsning ±0.1°C
Længde (metrisk) 578 mm
Længde (metrisk) interiør 350 mm
Bredde (metrisk) 436 mm
Bredde (metrisk) interiør 290 mm
Højde (metrisk) 296 mm
Højde (metrisk) interiør 220 mm
Dybde (metrisk) interiør 350 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 20 kg
Vægt (metrisk) 16 kg
Spænding 230 V
Watt 2 kW
Frekvens 50/60 Hz