Få mere at vide
Memmert™ Excellent Series Water Baths
Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Inkluderer:
w/Circulation pump
w/out Circulation pump
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fuzzy supported PID microprocessor controller
- Digital display
- 2 x PT100 sensors
- Calibration facility on controller
- Audio and visual alarm
- Over-temperature protection
- Shaking device option
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | Fuzzy-supported PID-microprocessor controller |
| Kapacitet (metrisk) | 22 L |
| Certificeringer/compliance | CE, VDE, GS |
| Vise | Digital LED |
| Til brug med (applikation) | For mining, food and beverage, temperature control |
| Inkluderer | w/out Circulation pump |
| Materiale | Stainless Steel |
| Model- | WNE 22 |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 95°C |
| Temperaturopløsning | ±0.1°C |
| Vis mere |