Få mere at vide
Memmert™ Excellent Series Water Baths
Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Inkluderer:
med cirkulationspumpe
uden cirkulationspumpe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fuzzy supported PID microprocessor controller
- Digital display
- 2 x PT100 sensors
- Calibration facility on controller
- Audio and visual alarm
- Over-temperature protection
- Shaking device option
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | Fuzzy-supported PID-microprocessor controller |
| Kapacitet (metrisk) | 45 l |
| Certificeringer/compliance | CE, VDE, GS |
| Vise | Digital LED |
| Til brug med (applikation) | For mining, food and beverage, temperature control |
| Inkluderer | med cirkulationspumpe |
| Materiale | Stainless Steel |
| Model- | WPE 45 |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 95°C |
| Temperaturopløsning | ±0.1°C |
| Vis mere |