Få mere at vide
Memmert™ Excellent Series Water Baths
Artikelnummer. 10105282 Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Inkluderer:
w/Circulation pump
w/out Circulation pump
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10105282
Brand: Memmert™ WNE45
Protect laboratory and samples, even at high temperatures. Memmert™ Excellent Series Water Baths offer multiple temperature protection through corrosion-resistant stainless steel and precise electronics.
  • Fuzzy supported PID microprocessor controller
  • Digital display
  • 2 x PT100 sensors
  • Calibration facility on controller
  • Audio and visual alarm
  • Over-temperature protection
  • Shaking device option
Tekniske data
Controller type Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
Kapacitet (metrisk) 45 L
Certificeringer/compliance CE, VDE, GS
Vise Digital LED
Til brug med (applikation) For mining, food and beverage, temperature control
Inkluderer w/out Circulation pump
Materiale Stainless Steel
Model- WNE 45
Temperatur (metrisk) Maksimum 95°C
Temperaturopløsning ±0.1°C
Længde (metrisk) 818 mm
Længde (metrisk) interiør 590 mm
Bredde (metrisk) 516 mm
Bredde (metrisk) interiør 350 mm
Højde (metrisk) 296 mm
Højde (metrisk) interiør 220 mm
Dybde (metrisk) interiør 590 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 31 kg
Vægt (metrisk) 24 kg
Spænding 230 V
Watt 2.8 kW
Frekvens 50/60 Hz