Få mere at vide
Memmert™ Excellent Series Water Baths
Artikelnummer. 10778873 Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Inkluderer:
w/Circulation pump
w/out Circulation pump
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10778873
Brand: Memmert™ WNE7
Protect laboratory and samples, even at high temperatures. Memmert™ Excellent Series Water Baths offer multiple temperature protection through corrosion-resistant stainless steel and precise electronics.
  • Fuzzy supported PID microprocessor controller
  • Digital display
  • 2 x PT100 sensors
  • Calibration facility on controller
  • Audio and visual alarm
  • Over-temperature protection
  • Shaking device option
Tekniske data
Controller type Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
Kapacitet (metrisk) 7 L
Certificeringer/compliance CE, VDE, GS
Vise Digital LED
Til brug med (applikation) For mining, food and beverage, temperature control
Inkluderer w/out Circulation pump
Materiale Stainless Steel
Model- WNE 7
Temperatur (metrisk) Maksimum 95°C
Temperaturopløsning ±0.1°C
Længde (metrisk) 468 mm
Længde (metrisk) interiør 240 mm
Bredde (metrisk) 356 mm
Bredde (metrisk) interiør 210 mm
Højde (metrisk) 238 mm
Højde (metrisk) interiør 140 mm
Dybde (metrisk) interiør 240 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 14 kg
Vægt (metrisk) 11 kg
Spænding 230 V
Watt 1.2 kW
Frekvens 50/60 Hz