Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, ren, høj renhed, biologisk farve Artikelnummer.: 10061830
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, ren, høj renhed, biologisk farve
Artikelnummer. p-3734593 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
25 g, Glasflaske, 25g
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10061830
Brand: Thermo Scientific Chemicals 152880250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17372-87-1
Molekylær formel C20H12Br4Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 745.904
MDL nummer MFCD00005040
InChI nøgle MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2', 4', 5'
PubChem CID 91886399
IUPAC navn dinatrium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoat;trihydrat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eosin Y
Smeltepunkt >300,0 °C
Navn note High purity biological stain
Farvestofindhold 90% min. (on dry substance)
Beilstein 19, IV, 2917
Merck Index 15, 3658
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 691.85
Tab ved tørring 10% max.
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.018
Tæthed 1.0180g/mL
Farve Brun til rød
Mængde 25 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0472944 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/05/2025 Artikelnummer152880250,152885000,152881000
PartinummerA0472056 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer152880250,152885000,152881000
PartinummerA0466235 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/09/2024 Artikelnummer152880250,152885000,152881000
PartinummerA0462828 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/05/2024 Artikelnummer152880250,152885000,152881000
PartinummerA0459011 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/01/2024 Artikelnummer152880250,152885000,152881000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eosin Y
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, ren, høj renhed, biologisk farve >