Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, ren, certificeret
Artikelnummer. 10577742 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10577742 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10577742 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 409430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00 DKK
    263.65 DKK / 25g
    Spare 52.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 691,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eosin Y
CAS 17372-87-1
Absorptionsforhold 1,21 til 1,77
Farvestofindhold 80% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 515 til 518nm
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C20H12Br4Na2O8
MDL nummer MFCD00005040
Beilstein 19, IV, 2917
Tæthed 1.0180g/mL
Merck Index 15, 3658
Synonym 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, C.I. 45380, 2', 4', 5'
Farve Brun til brun/grøn
Mængde 25 g
InChI nøgle MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Fysisk form Pulver
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoat;trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 691.85
PubChem CID 91886399
Formel vægt 691.85
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eosin Y
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.