Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eosin gullig
Artikelnummer. 11490368
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490368 50 g 50g
11400378 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490368 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B24535.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745,904 g/mol
Eosin Yellowish bemærkes at reducere affiniteten af Mg2+-ATPase for ATP og øge enzymaffiniteten for Mg2+ ved koncentrationer på 10-50 M. Ved højere koncentrationer nær 100 μM har affiniteten for Mg2+-ATPase for ionaktivatoren vist sig at være reduceret. Denne forbindelse er også blevet rapporteret at være en fotosensibilisator, der fungerer som en molekylær fotoelektrode via katalyse af den synligt-lys-drevne elektronoverførselsreaktion. Eosin Y bruges også til at farve strukturer som muskel, cytoplasma og kollagen. Dette middel forbedrer også fluorescerende slukningsevner ved at danne et kompleks med polyvinulpyrrolidon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Eosin Yellowish bemærkes for at reducere affiniteten af Mg2+-ATPase
for ATP og øge enzymaffiniteten for Mg2+ ved koncentrationer på 10-50μ M. Ved højere koncentrationer nær 100μ M affiniteten for Mg2+-ATPase for ionaktivatoren har vist sig at være reduceret. Denne forbindelse er også blevet rapporteret at være en fotosensibilisator, der fungerer som en molekylær fotoelektrode via katalyse af den synligt-lys-drevne elektronoverførselsreaktion. Eosin Y bruges også til at farve strukturer som muskel, cytoplasma og kollagen. Dette middel forbedrer også fluorescerende slukningsevner ved at danne et kompleks med polyvinulpyrrolidon.
Opløselighed Opløseligt
i
vand, ret opløseligt i alkohol, uopløseligt i ether Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17372-87-1
Molekylær formel C20H12Br4Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 745.904
MDL nummer MFCD00133309
InChI nøgle MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym eosin yellowish, eosine, bromo acid, eosine yellowish, eosine g, bromoeosine, c.i. acid red 87, sodium eosine, sodium eosinate, eosine salt free
PubChem CID 91886399
IUPAC navn dinatrium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoat;trihydrat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eosin Yellowish
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
Beilstein 3586809
Merck Index 14,3603
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ret opløselig i alkohol, uopløselig i æter
Formel vægt 691.86
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eosin Yellowish
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Eosin Yellowish