Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, ren, Indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10368480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10368480 25 g Glasflaske 25g
10206310 100 g Glasflaske 100g
10349183 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10368480 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 201930250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00 DKK
    214.65 DKK / 25g
    Spare 42.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745,904 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 17372-87-1
Molekylær formel C20H12Br4Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 745.904
MDL nummer MFCD00005040
InChI nøgle MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5';
PubChem CID 91886399
IUPAC navn dinatrium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoat;trihydrat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Eosin Y
Smeltepunkt >300,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 511 til 519 nm
Tab ved tørring 10% maks.
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 1100 min. (lambda max, 0,001M Na2CO3) på tørret stof
Specifik vægtfylde 1.018
UV-spektrometri Følger
Beilstein 19, IV, 2917
Tæthed 1.0180g/mL
Merck Index 15, 3658
Farve Brun/Rød
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: sparsomt opløseligt i alkohol, uopløseligt i diethylether
Mængde 25 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Formel vægt 691.85
Grad Ren
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eosin Y
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.