Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, ren, høj renhed, biologisk farve
Artikelnummer. 10646932 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10646932 100 g Glasflaske 100g
10061830 25 g Glasflaske 25g
10676584 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10646932 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 152881000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 DKK
    563.65 DKK / 100g
    Spare 111.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745,904 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17372-87-1
Molekylær formel C20H12Br4Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 745.904
MDL nummer MFCD00005040
InChI nøgle MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2', 4', 5'
PubChem CID 91886399
IUPAC navn dinatrium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoat;trihydrat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eosin Y
Smeltepunkt >300,0 °C
Navn note Biologisk farvning med høj renhed
Farvestofindhold 90% min. (på tørt stof)
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 10% maks.
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.018
Beilstein 19, IV, 2917
Tæthed 1.0180g/mL
Merck Index 15, 3658
Farve Brun til rød
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: sparsomt opløseligt i alkohol, uopløseligt i diethylether
Mængde 100 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Formel vægt 691.85
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eosin Y
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Eosin Y