Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Åbent skruelåg, central åbning, rød PBT
PBT skruelåg med åben top og høj temperatur- og kemikaliebestandighed.
147.92 DKK - 871.00 DKK
Tekniske data
Farve Rød
Til brug med (applikation) Aseptisk reagenslevering og kulturprøvetagning ved hjælp af en sprøjte og kanyle
Materiale PBT
Mængde 10/Pk.
Skrue materiale Polybutylenterephthalat (PBT) med glasfiber
Se flere specifikationer
Produkter 5
Artikelnummer Brand Trådstørrelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Trådstørrelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
10434301
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
DWK Life Sciences
292271007
GL 45
871.00 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
11767198
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
DWK Life Sciences
292270602
GL 18
167.00 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11757008
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
DWK Life Sciences
292270508
GL14
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
155.00 DKK
147.92 DKK / Pakke med 10
Spare 7.08 DKK
4% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11737118
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
DWK Life Sciences
292270902
GL 25
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
231.00 DKK
199.27 DKK / Pakke med 10
Spare 31.73 DKK
13% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11787118
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
DWK Life Sciences
292270808
GL 32
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
274.00 DKK
233.51 DKK / Pakke med 10
Spare 40.49 DKK
14% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Åben hætte med central åbning velegnet til brug med bromobutylpropper, silikonegennemborende skillevægge eller glasforbindelser. Mere kemisk resistent end PP-hætte.
  • Kompatibel med GL flaske gevind
  • Rød PBT giver høj temperatur- og kemikalieresistens
  • Glasforstærket PBT giver høj styrke
Tekniske data
Tekniske data
Rød
PBT
Polybutylenterephthalat (PBT) med glasfiber
PBT med glasfiber
Aseptisk reagenslevering og kulturprøvetagning ved hjælp af en sprøjte og kanyle
10/Pk.
Åbn den øverste skruelåg
Autoklaverbar
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Åbent skruelåg, central åbning, rød PBT