Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Åbent skruelåg, central åbning, rød PBT
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Åben hætte med central åbning velegnet til brug med bromobutylpropper, silikonegennemborende skillevægge eller glasforbindelser. Mere kemisk resistent end PP-hætte.
- Kompatibel med GL flaske gevind
- Rød PBT giver høj temperatur- og kemikalieresistens
- Glasforstærket PBT giver høj styrke
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) Indvendig | Boring Størrelse 11 mm |
| Til brug med (applikation) | Aseptisk reagenslevering og kulturprøvetagning ved hjælp af en sprøjte og kanyle |
| Materiale | PBT |
| Mængde | 10/Pk. |
| Skrue materiale | Polybutylenterephthalat (PBT) med glasfiber |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 18 |
| Lukningsmateriale | PBT med glasfiber |
| Diameter (metrisk) | 23 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |