Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Åbent skruelåg, central åbning, rød PBT
Artikelnummer. 10434301 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
10434301 GL 45 Pakke med 10
11767198 GL 18 Pakke med 10
11757008 GL14 -
11737118 GL 25 Pakke med 10
11787118 GL 32 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10434301 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292271007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1071.95 DKK
    560.03 DKK / Pakke med 10
    Spare 511.92 DKK
    47% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Den DURAN™ åbne skruehætte, central åbning, rød PBT har en åben top med central åbning til brug med bromobutylpropper, silikone-piercingsepta eller glasforbindelser. Fremstillet af glasforstærket rød PBT for fremragende temperatur- og kemikaliebestandighed.
  • Åben top-hætte med central åbning kompatibel med bromobutylpropper, silikone-piercingsepta og glasudstyrsforbindelser
  • Rødt PBT-materiale har fremragende temperatur- og kemisk resistens, overlegent i forhold til standard PP-kondensatorer
  • Glasfiberforstærket PBT giver høj mekanisk styrke
  • Kompatibel med standard GL-flasketråde
  • Autoklavér til gentagen sterilisering
Tekniske data
Farve Rød
Diameter (metrisk) Indvendig Boring Størrelse 34 mm
Til brug med (applikation) Aseptisk reagenslevering og kulturprøvetagning ved hjælp af en sprøjte og kanyle
Materiale PBT
Mængde 10/Pk.
Skrue materiale Polybutylenterephthalat (PBT) med glasfiber
Sterilitet Ikke-steril
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Højde (metrisk) 28 mm
Højde (engelsk) 1,1 tommer
Lukningsmateriale PBT med glasfiber
Diameter (metrisk) 54 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Produkttype Åbn den øverste skruelåg