Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Åbent skruelåg, central åbning, rød PBT
Artikelnummer. 11757008 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11757008 GL14 -
10434301 GL 45 Pakke med 10
11767198 GL 18 Pakke med 10
11737118 GL 25 Pakke med 10
11787118 GL 32 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11757008 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292270508
Forventet forsendelse: 03-11-2026
PBT skruelåg med åben top og høj temperatur- og kemikaliebestandighed.
Åben hætte med central åbning velegnet til brug med bromobutylpropper, silikonegennemborende skillevægge eller glasforbindelser. Mere kemisk resistent end PP-hætte.
  • Kompatibel med GL flaske gevind
  • Rød PBT giver høj temperatur- og kemikalieresistens
  • Glasforstærket PBT giver høj styrke
Tekniske data
Farve Rød
Diameter (metrisk) Indvendig Borestørrelse 9,5 mm
Til brug med (applikation) Aseptisk reagenslevering og kulturprøvetagning ved hjælp af en sprøjte og kanyle
Materiale PBT
Mængde 10/Pk.
Skrue materiale Polybutylenterephthalat (PBT) med glasfiber
Sterilitet Non-sterile
Trådstørrelse (metrisk) GL14
Lukningsmateriale PBT med glasfiber
Diameter (metrisk) 20 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Reusable
Produkttype Åbn den øverste skruelåg