Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Åbent skruelåg, central åbning, rød PBT
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Åben top-hætte med central åbning kompatibel med bromobutylpropper, silikone-piercingsepta og glasudstyrsforbindelser
- Rødt PBT-materiale har fremragende temperatur- og kemisk resistens, overlegent i forhold til standard PP-kondensatorer
- Glasfiberforstærket PBT giver høj mekanisk styrke
- Kompatibel med standard GL-flasketråde
- Autoklavér til gentagen sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) Indvendig | Borestørrelse 15 mm |
| Til brug med (applikation) | Aseptisk reagenslevering og kulturprøvetagning ved hjælp af en sprøjte og kanyle |
| Materiale | PBT |
| Mængde | 10/Pk. |
| Skrue materiale | Polybutylenterephthalat (PBT) med glasfiber |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 25 |
| Lukningsmateriale | PBT med glasfiber |
| Diameter (metrisk) | 33 mm |
| Vis mere |