Få mere at vide
Invitrogen™ CyQUANT™ NF-celleproliferationsassay
CyQUANT™ NF celleproliferation assay kit
1798.00 DKK - 23300.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Celletype | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Celletype | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10422185
|
Invitrogen™
C35011 |
Direct Cell | 10 mikropladesæt |
3075.00 DKK
1 sæt |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
16565681
|
Invitrogen™
C35013 |
Direct Red Cell | 10 mikroplader |
3745.00 DKK
Pakke med 10 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10585675
|
Invitrogen™
C35012 |
Pattedyrsceller | 100 mikropladesæt |
20130.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
17138875
|
Invitrogen™
C35014 |
NF Direct Red Cell | 100 Microplates | N/A | ||||||
10709253
|
Invitrogen™
C35007 |
NF Cell | 200 assaysæt |
2320.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10402492
|
Invitrogen™
C7026 |
For cells in culture | 1000 analyser |
5220.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10247072
|
Invitrogen™
C35006 |
NF Cell | 1.000 analyser |
5250.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
11580166
|
Invitrogen™
C7027 |
Cell Lysis Buffer | 50 mL |
1798.00 DKK
50ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beschreibung
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
De CyQUANT™ NF Cell Proliferation Assay Kit giver en hurtig og følsom metode til at tælle celler i en population og måle proliferation i mikropladeformat.Funktioner af CyQUANT™ NF celleproliferation assay kit:
En hurtig og enkel metode til måling af celleproliferation
De CyQUANT™ NF-celleproliferationsassay kræver ikke cellelyse, lange inkubationer, radioaktivitet eller fjernelse af pletter fra celler. De CyQUANT™ NF-assay eliminerer fryse-tø-cellelysetrinet for originalen CyQUANT™ celleproliferationsassay ved at anvende et cellegennemtrængende DNA-bindende farvestof i kombination med et plasmamembranpermeabiliseringsreagens. De CyQUANT™ NF Cell Proliferation Assay Kit kan bruges i enten 96-brønds eller 384-brønds mikropladeformater og fås i to konfigurationer: et 200 assay kit (C35007) til mindre prøvestørrelser og et 1000 assay kit (C35006) til high-throughput applikationer.
AlamarBlue™ er et registreret varemærke tilhørende TREK Diagnostic Systems.
Spezifikation
Proliferationsassay |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.