Få mere at vide
Invitrogen™ CyQUANT™ NF-celleproliferationsassay
Beskrivelse
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
Funktioner af CyQUANT™ NF celleproliferation assay kit:
En hurtig og enkel metode til måling af celleproliferation
De CyQUANT™ NF-celleproliferationsassay kræver ikke cellelyse, lange inkubationer, radioaktivitet eller fjernelse af pletter fra celler. De CyQUANT™ NF-assay eliminerer fryse-tø-cellelysetrinet for originalen CyQUANT™ celleproliferationsassay ved at anvende et cellegennemtrængende DNA-bindende farvestof i kombination med et plasmamembranpermeabiliseringsreagens. De CyQUANT™ NF Cell Proliferation Assay Kit kan bruges i enten 96-brønds eller 384-brønds mikropladeformater og fås i to konfigurationer: et 200 assay kit (C35007) til mindre prøvestørrelser og et 1000 assay kit (C35006) til high-throughput applikationer.
AlamarBlue™ er et registreret varemærke tilhørende TREK Diagnostic Systems.
Specifikationer
Specifikationer
| Celletype | NF-celle |
| Indhold og opbevaring | •CyQUANT™ NF dye reagent •Dye delivery reagent •5X HBSS buffer (Hank’s balanced salt solution) It is possible to observe precipitate in HBSS buffer. The precipitate does not have an impact on the use of this kit, nor the results that are gathered from its use. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Proliferationsassay |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere, HTS Reader |
| Produkttype | Celleproliferationsassay |
| Farvetype | Andre etiketter eller farvestoffer |
| Format | 384-brønds plade, 96-brønds plade |
| Produktlinje | CyQUANT |
| Mængde | 1.000 analyser |
| Visa mer |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.