Få mere at vide
Invitrogen™ CyQUANT™ NF-celleproliferationsassay
Artikelnummer. 16565681
Celletype:
Cellelysebuffer
Direct Red Cell
Direkte celle
For celler i kultur
NF Direct Red Cell
NF-celle
Pattedyrsceller
Mængde:
1.000 analyser
10 mikroplader
10 mikropladesæt
100 Microplates
100 mikropladesæt
1000 analyser
200 assaysæt
50 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
50ml
Hver
Artikelnummer. 16565681
Brand: Invitrogen™ C35013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CyQUANT™ NF celleproliferation assay kit
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
Assayet består af en cellegennemtrængende DNA-bindende rød fluorescerende probe og en cellegennemtrængelig baggrundssuppressor. Proben og suppressoren blandes og tilsættes til celler; proben farver alle celler, mens suppressoren kun trænger ind i døde celler eller celler med kompromitterede cellemembraner, hvilket undertrykker probefluorescens på disse steder. Resultatet er, at kun raske celler opdages.
CyQUANT Direkte røde celleproliferationsassays funktioner omfatter:
  • Praktisk —ingen vaske, cellelyse eller temperaturækvilibrering; blot tilføje og læse for at detektere ændringer i adhærent og suspension celleproliferation
  • Nøjagtig - baseret på mængden af cellulært DNA, som er stærkt reguleret og uafhængig af cellernes metaboliske tilstand
  • Robust – optimeret rød fluorescerende probe og baggrundsundertrykker resulterer i et meget følsomt assay med et stort dynamisk område
  • Stabil - rød fluorescerende signalstabilitet i syv timer, ideel til store screeningsassays
  • Multiplex aktiveret - kan kombineres med spektralt distinkte fluorescerende eller luminescerende udlæsninger
De CyQUANT Direkte assay er en rød fluorescens-baseret proliferation og cytotoksicitet assay til mikropladelæsere med et lineært detektionsområde fra mindre end 100 til 20.000 celler pr. brønd for de fleste celletyper. Analysen uden vask, add-mix-read kan fuldføres på en time. De røde fluorescerende excitations- og emissionsbølgelængder resulterer i en analyse, der er ideel til multipleksing med grønne fluorescerende farvestoffer eller proteiner. Derudover er det fluorescerende signal stabilt i adskillige timer, for yderligere bekvemmelighed for arbejdsgangen.
Da mængden af DNA i celler er stærkt reguleret, er detektionsmetoder baseret på bestemmelse af mængden af DNA meget nøjagtige. De CyQUANT Direct Red Cell Proliferation Assay består af en rød fluorescerende cellegennemtrængende DNA-bindende probe og et baggrundssuppressorfarvestof. Proben og suppressoren blandes, tilsættes til celler, inkuberes i en time, og derefter måles fluorescensen. Proben går ind i alle celler, men suppressoren går kun ind i døde celler eller celler med kompromitterede membraner. Ved indtræden i døde og døende celler undertrykker baggrundssuppressorfarvestoffet signalet fra den fluorescerende probe, hvilket resulterer i påvisning af kun raske celler. Således CyQUANT Direct Red assay kan bruges til at måle ændringer i proliferation såvel som cytotoksicitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Cellegennemtrængende
Celletype Direct Red Cell
Farve Rød
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur. Tør og beskyt mod lys.
Oversigt CyQUANT™ Direkte røde celleproliferationsassay
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Proliferationsassay
Til brug med (udstyr) HTS-læser, Mikropladelæsere, Microscope, HTS Reader
Produkttype Celleproliferationsassay
Farvetype Other Labels or Dyes
Emission 645 nm
Excitationsbølgelængdeområde 622 nm
Format 96-brøndsplade
Produktlinje CyQUANT
Mængde 10 mikroplader
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Excitation/Emission 508/527 nm