Få mere at vide
Invitrogen™ CyQUANT™ NF-celleproliferationsassay
Artikelnummer. 10709253
Celletype:
Cellelysebuffer
Direct Red Cell
Direkte celle
For celler i kultur
NF Direct Red Cell
NF-celle
Pattedyrsceller
Mængde:
1.000 analyser
10 mikroplader
10 mikropladesæt
100 Microplates
100 mikropladesæt
1000 analyser
200 assaysæt
50 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
50ml
Hver
Artikelnummer. 10709253
Brand: Invitrogen™ C35007
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CyQUANT™ NF celleproliferation assay kit
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
De CyQUANT™ NF Cell Proliferation Assay Kit giver en hurtig og følsom metode til at tælle celler i en population og måle proliferation i mikropladeformat.
Funktioner af CyQUANT™ NF celleproliferation assay kit:
  • Mere følsom end MTT eller AlamarBlue™ analyser
  • Lineær påvisning i området fra 100 til 20.000 celler pr. brønd (96-brønds mikroplade)
  • Assays kan gennemføres på en time
    En hurtig og enkel metode til måling af celleproliferation
    De CyQUANT™ NF-celleproliferationsassay kræver ikke cellelyse, lange inkubationer, radioaktivitet eller fjernelse af pletter fra celler. De CyQUANT™ NF-assay eliminerer fryse-tø-cellelysetrinet for originalen CyQUANT™ celleproliferationsassay ved at anvende et cellegennemtrængende DNA-bindende farvestof i kombination med et plasmamembranpermeabiliseringsreagens. De CyQUANT™ NF Cell Proliferation Assay Kit kan bruges i enten 96-brønds eller 384-brønds mikropladeformater og fås i to konfigurationer: et 200 assay kit (C35007) til mindre prøvestørrelser og et 1000 assay kit (C35006) til high-throughput applikationer.
    AlamarBlue™ er et registreret varemærke tilhørende TREK Diagnostic Systems.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Celletype NF-celle
    Indhold og opbevaring •CyQUANT™ NF dye reagent
    •Dye delivery reagent
    •5X HBSS buffer (Hank’s balanced salt solution)
    It is possible to observe precipitate in HBSS buffer. The precipitate does not have an impact on the use of this kit, nor the results that are gathered from its use.
    Detektionsmetode fluorescens
    Til brug med (applikation) Proliferationsassay
    Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere, HTS Reader
    Produkttype Celleproliferationsassay
    Farvetype Andre etiketter eller farvestoffer
    Format 384-brønds plade, 96-brønds plade
    Produktlinje CyQUANT
    Mængde 200 assaysæt
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Excitation/Emission 480/520 nm