Få mere at vide
Tilføj en vare til foretrukne for at holde øje med den!
Gemt!
Gå til Mine lister
Du har nået grænsen på 350 foretrukne varer.
Administrer dine foretrukne
Corning™ Costar™ Lavbindende plastmikrocentrifugerør
Artikelnummer. p-194829 Shop alle Corning produkter1.7 mL, Pakke med 250
Kapacitet (metrisk):
1.7 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer. 10574391
Brand: Corning™ 3207
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
271.00 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24125" to get your promotional price.
Use promo code "24125" to get your promotional price.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Har en bundet polymerteknologi, der reducerer protein- og nukleinsyrebinding, hvilket resulterer i en bedre prøvegenvinding. Corning™ Costar™ Lavbindende plastmikrocentrifuge Tubes™ modstå kræfter op til 17.000 xg.
- Leveres usteril og kan autoklaveres.
- Eksterne gradueringer og frostet skriveplet for nem prøveidentifikation.
- Positivt tætningsdesign tillader gentagen åbning og lukning.
- Flad hætteoverflade til bekvem mærkning.
- Tåler en maksimal RCF på 17.000 x g.
- Costar mikrocentrifugerør med lav binding har en bundet polymerteknologi, der reducerer protein- og nukleinsyrebinding, hvilket resulterer i bedre prøvegenvinding.
- RNase-/DNase-fri.
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Snap Cap |
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Lukningsfarve | Neutral |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1.7 mL |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 250/Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Ja |
| Lukketype | Snap Cap |
| Bund form | Konisk |
| Maks. RCF | 17,000 x g |
| Produkttype | Mikrocentrifugerør |
| Vis mere Vis mindre |
Produktforslag
You may be interested in these alternatives
-
Produktkode. 10051232 -
Produktkode. 10398031 -
-
Produktkode. 10451043 -
Produktkode. 11391934 -
Produktkode. 15352617 -
Produktkode. 30130203 -
Produktkode. 30130207 -
Produktkode. 15382617 -
Produktkode. 16644012 -
Produktkode. 16659832
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Costar™ Lavbindende plastmikrocentrifugerør >