Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mikrocentrifugerør med lav DNA-binding
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30130203 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,6 ml
1.5 mL
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
30130203 1.5 mL -
30130204 0,6 ml -
30130205 2 ml Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30130203 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3404DLB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00 DKK
    137.28 DKK / Pakke med 500
    Spare 23.72 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Mikrocentrifugerør sikrer optimal prøveintegritet med minimalt DNA-tab. Disse rør giver sikker lukning og pålidelig ydeevne, perfekt til følsomme anvendelser inden for molekylærbiologi.
Betydningen af mikrocentrifugerør med lavt DNA-binding kan ikke overvurderes. Disse rør er specielt konstrueret til at minimere adhæsionen af DNA til rørvæggene, hvilket er afgørende for at bevare mængden og kvaliteten af DNA-prøver under forskellige laboratorieprocedurer.
Sikrer maksimal DNA-genvinding og reducerer risikoen for prøvetab og kontaminering. Særligt vigtigt i anvendelser som PCR, sekventering og kloning, hvor selv små tab kan påvirke resultaterne betydeligt.
Derudover øger sikkerheden for, at disse rør er fri for PCR-hæmmere, UV-udvaskbare stoffer og menneskeligt DNA, yderligere pålideligheden af eksperimentelle resultater ved at forhindre enhver potentiel interferens med følsomme assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Materiale Polypropylenharpiks
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Snap Cap
Egnet til formålet PCR-klar
Bund form Konisk
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Form Cylindrisk
Produkttype Mikrocentrifugerør
Vis mere Vis mindre
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Maks. RCF 26,000 x g