Få mere at vide
Labcon 1,5 ml SuperSlik™ Mikrocentrifugerør med lav retention med påsatte hætter
Shop alle Labcon produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Beskrivelse
- Med flade trykhætter, sideinddelinger og matteret skriveoverflade
- Ultra lav væskeophobning
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Højcentrifugering til 20.000 x G
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylenharpiks |
| Til brug med (applikation) | Centrifugering |
| Emballage | 250 / genlukkelig pose 10 poser / etui |
| Temperaturområde (metrisk) | Kan fryses til -80 °C |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |