Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sustain™ Series Low DNA Binding Snap Cap mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 30130207 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
30130207 1,5 ml Pakke med 500
30130202 0,6 ml Pakke med 1000
30130206 2 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30130207 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3401DLB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00 DKK
    141.01 DKK / Pakke med 500
    Spare 10.99 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific™ Mikrocentrifugerør med lav DNA-binding med snaphætte, Sustain-serien tilbyder en grønnere løsning til laboratorieforskere inden for biotek, farma og retsmedicin. Rørene er lavet af biobaseret polypropylen fordelt på en massebalancebasis afledt af andengenerations affald og restolier.
Vi er forpligtet til at designe vores produkter med miljøet for øje. DNA Low Binding Snap Cap-mikrocentrifugerørene, Sustain-serien, er ideelle til generelle laboratorieforskere inden for biotek, farma- og retsmedicin, som skal sikre nukleinsyreintegritet i dyrebare prøver og leder efter mere bæredygtige produkter.
DNA-integritet er afgørende for enhver genomik-arbejdsgang, og forskere er afhængige af produkter til at hjælpe med at reducere tab af DNA-prøver. Thermo Scientific™ Low DNA Binding Snap Cap Microcentrifuge-rør er designet uden brug af per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) for at hjælpe med at minimere tab af DNA-prøver.
Polypropylenet, der bruges i DNA Low Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes, Sustain Series, består af ISCC PLUS-certificeret –, anden generations biobaseret materiale. Materialet reducerer kuldioxidækvivalenter (CO2 e) med 3,43 kg pr. kg biobaseret polypropylen sammenlignet med ikke-Sustain –Series-ækvivalenten.
Ved at vælge disse mere bæredygtige rør kan kunderne reducere deres CO2-aftryk, støtte deres Scope 3-emissionsreduktionsmål og bidrage til en cirkulær økonomi, alt imens de opretholder de samme præstationsstandarder som fossile brændstofbaserede –alternativer.
Materialet reducerer kuldioxidækvivalenter (CO2 e) med 3,43 kg pr. kg biobaseret polypropylen sammenlignet med ikke-Sustain –Series-ækvivalenten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Neutral
Materiale Polypropylenharpiks
Volumen (metrisk) 1,5 ml
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Snap Cap
Egnet til formålet PCR-klar
Bund form Konisk
Maks. RCF 26,000 x g
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv), ISCC PLUS
Form Cylindrisk
Produkttype Mikrocentrifugerør
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.