Få mere at vide
Labcon SuperClear™ Mikrocentrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16644012 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Ravgul
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
1,7 ml
2,0 ml
Kasket stil:
Ekstra store påsatte hætter
Påsatte hætter
Snap Cap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16644012
Brand: Labcon 30343350009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med sideinddelinger og frostet skriveflade
  • Mikrocentrifugerør
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Høj centrifugering
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Kasket stil Påsatte hætter
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1,7 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylenharpiks
Til brug med (applikation) Centrifugering
Emballage 50 / pose/10 poser / Pk./10 Pk. / sag
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Sterilitet Steril
Produktlinje SuperClear™ mikrocentrifugerør
Uddannet Ja
Maks. RCF 15,000 RCF