Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Velegnet til vakuum-/trykapplikationer
1070.00 DKK - 2040.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Samlet længde (metrisk) 1520 cm
Til brug med (applikation) Til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Modstandsegenskaber Syrer
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Slangestørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Slangestørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
11705148
Dokumentvisning
Masterflex™
06404-15
15
1070.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Læg i indkøbskurv
11735148
Dokumentvisning
Masterflex™
06404-24
24
1370.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til  160.00 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Læg i indkøbskurv
11770989
Dokumentvisning
Masterflex™
06404-35
35
1670.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 14-10-2025
Læg i indkøbskurv
11750999
Dokumentvisning
Masterflex™
06404-36
36
2040.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til  50.00 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Velegnet til vakuum-/trykapplikationer
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys
Syrer
132 °C
1520 cm
-51 °C
Uigennemsigtig sort
Slanger til pumper
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange