Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange Artikelnummer.: 11735148
Forventet forsendelse: 10-02-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11735148
24, Hver
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11735148
Brand: Masterflex™ 0640424
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-02-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til vakuum-/trykapplikationer
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Silikone
Samlet længde (metrisk) 1520 cm
Til brug med (applikation) Til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Modstandsegenskaber Syrer
Slangestørrelse 24
Flowhastighed 2,8 til 1700 ml/min.
Slange Barb 1/4 in.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig sort
Maksimalt tryk 20 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttype Slanger til pumper
Produkttitel
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange >