Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11705148
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11705148
Brand: Masterflex™ 0640415
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til vakuum-/trykapplikationer
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,19 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Norprene (A 60 G)
Diameter (engelsk) Ydre 0,59 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Samlet længde (engelsk) 49.8 ft.
Samlet længde (metrisk) 1520 cm
Til brug med (applikation) Til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Modstandsegenskaber Syrer
Slangestørrelse 15
Flowhastighed 1,7 til 1000 ml/min.
Slange Barb 3/8 tommer
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig sort
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttype Slanger til pumper