Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Velegnet til vakuum-/trykapplikationer
- Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
- Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
- Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.9 mm |
| Materiale | Silikone |
| Samlet længde (metrisk) | 1520 cm |
| Til brug med (applikation) | Til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Modstandsegenskaber | Syrer |
| Slangestørrelse | 35 |
| Flowhastighed | 3,8 til 2300 ml/min. |
| Slange Barb | 3/8 tommer |
| Vis mere |