Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11750999
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11750999
Brand: Masterflex™ 0640436
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til vakuum-/trykapplikationer
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,38 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 9.7 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 1,41 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 36 mm
Samlet længde (engelsk) 49.8 ft.
Samlet længde (metrisk) 1520 cm
Til brug med (applikation) Til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Modstandsegenskaber Syrer
Slangestørrelse 36
Flowhastighed 4,8 til 2.900 ml/min.
Slange Barb 3/8 tommer
Højde (metrisk) 8.3 m
Farve Uigennemsigtig sort
Maksimalt tryk 20 psi
Vakuum niveau 610 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttype Slanger til pumper