Få mere at vide
Cæsiumchlorid, Puriss. pa,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
6 x 100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Cesium Chloride |
Mængde | 100 g |
Lineær formel | CsCl |
FN nummer | NONH for all modes of transport |
Formel vægt | 168.36g/mol |
Procent renhed | ≥99.5% |
Grad | puriss. pa |
Emballage | Poly flaske |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cæsiumchlorid, Puriss. pa,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion