Få mere at vide
Cæsiumchlorid, 99,5+%, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25g
Beskrivelse
ClC'er, CAS-nummer-7647-17-8, 1 kg, 1290 grader C, hvid, 168,36 g/mol, 646 grader C, 10955, pulverbeholder af plast, 5 til 9, fast pulver
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1290°C |
| Smeltepunkt | 646°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 to 9 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 168.36g/mol |
| Procent renhed | 99.5% |
| Emballage | Plast pulver krukke |