Tekniske data
| Kogepunkt | 1290,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium chloride |
| Smeltepunkt | 646,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Argentometri) |
| Tæthed | 3.983 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cesium chloride
- Advarsel
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.