Få mere at vide
Cæsiumchlorid (hvidt krystallinsk pulver/molekylærbiologi), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10734344
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10734344 100 g Poly flaske 100g
10629743 500 g Poly flaske 500g
10629553 1 kg Poly flaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10734344 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP210100
 Begrænset vare
På lager
Denne molekylærbiologi-grade cæsiumchlorid er ideel til UV-analyse af nukleinsyrer under tæthedsgradientcentrifugering og til isolering af plasmid-DNA, fag-DNA, viruspartikler og RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-17-8
Molekylær formel ClCs
Molekylvægt (g/mol) 168.36
MDL nummer MFCD00010955
InChI nøgle AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC navn cæsium(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1290 °C
Kemisk navn eller materiale Cesium Chloride
Smeltepunkt 646 °C
Farve Hvid
pH 5 til 9
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Emballage Poly flaske
Brydningsindeks 1,367 til 1,371 (ved 25 °C)
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Analyseprocentområde ≥99.999 %
Merck Index 15, 2010
Formel vægt 168.36
Procent renhed ≥99.999%
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.