Få mere at vide
Cæsiumchlorid, 99,5+%, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10213710 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10213710 100 g 100g
10775321 25 g 25g
10785321 250 g 250g
10588030 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10213710 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/0680/48
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
ClC'er, CAS-nummer-7647-17-8, 1 kg, 1290 grader C, hvid, 168,36 g/mol, 646 grader C, 10955, pulverbeholder af plast, 5 til 9, fast pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-17-8
Molekylær formel ClCs
Molekylvægt (g/mol) 168.36
MDL nummer MFCD00010955
InChI nøgle AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn cæsium(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Cs+]
Specifications
Kogepunkt 1290 °C
Smeltepunkt 646 °C
Farve Hvid
pH 5 til 9
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 100 g
Formel vægt 168,36 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons
Product Identifier
  • Cesium chloride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.